주요 문서
GF11161066
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
microfoil, 25mm disks, 1μm thinness, permanent mylar 3.5μm support
동의어(들):
NI094850
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
디스크 크기
25 mm
설명
3.5μm permanent mylar support
양식
disc (microfoil)
제조업체/상표
Goodfellow 111-610-66
두께
1 μm , 3.5μm permanent mylar support
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)