주요 문서
GF07369588
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 180 x 180mm, 0.05mm thickness, annealed, light tight (lt)
동의어(들):
FE080252
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
설명
light tight (lt)
양식
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
제조업체/상표
Goodfellow 073-695-88
크기 × 두께
180 mm × 180 mm × 0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)