주요 문서
GF04113324
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
100mm tube, 2.2mm outside diameter, 0.16mm wall thickness, 1.88mm inside diameter
동의어(들):
FE027200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 041-133-24
길이 × thickness
100 mm × 0.16 mm
O.D. × I.D.
2.2 mm × 1.88 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)