주요 문서
GF00233075
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
foil, 100 x 100mm, 3.0mm thickness, as rolled, 99.998%
동의어(들):
AL050650
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
분석
99.998% (high purity)
양식
foil (as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 002-330-75
크기 × 두께
100 mm × 100 mm × 3.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)