주요 문서
F7601
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl chloride
98%
동의어(들):
α-Chloro-2-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-2-fluorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
144.57
Beilstein:
471699
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
bp
86 °C/40 mmHg (lit.)
density
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccccc1CCl
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChI key
MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
134.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)