주요 문서
E28005
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate
98%
동의어(들):
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OCH=C(CN)COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
169.18
Beilstein:
878814
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
bp
190-191 °C/30 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
SMILES string
CCO\C=C(/C#N)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H11NO3/c1-3-11-6-7(5-9)8(10)12-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3/b7-6+
InChI key
KTMGNAIGXYODKQ-VOTSOKGWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
266.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
130 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)