Quality Level
SMILES string
CC(=O)CC(=O)NCCNC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C10H16N2O4/c1-7(13)5-9(15)11-3-4-12-10(16)6-8(2)14/h3-6H2,1-2H3,(H,11,15)(H,12,16)
InChI key
KLZDEEDOBAPARF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.