주요 문서
DWKWGW540VTML
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, I.M.S (in English, French, German, Spanish), capacity 500 mL
동의어(들):
WGW540VTML
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103209
NACRES:
NB.43
특징
label I.M.S (in English, French, German, Spanish)
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Azlon WGW540VTML
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ideal for IMS dispensing within the laboratory
특징 및 장점
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips. Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)