특징
label Ethanol (in English, French, Spanish)
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Azlon WGW535VTML
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Featuring patented Driplok vapour venting technology, AZLON® multi-lingual safety venting wash bottles ensure the safe and accurate dispensing of liquids. Available in 11 languages and with 6 solvent labels, you can be sure to find the perfect wash bottle for you.
애플리케이션
Ideal for ethanol dispensing within the laboratory
특징 및 장점
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips. Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
법적 정보
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.