주요 문서
DWKWGW446VT
Azlon Square Shoulder Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
wide-neck, low-density polyethylene bottle, blue polypropylene closure, capacity 1000 mL
동의어(들):
WGW446VT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103209
NACRES:
NB.43
material
blue polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Azlon WGW446VT
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
특징 및 장점
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)