주요 문서
DWKWGW232P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, yellow polypropylene closure, capacity 250 mL
동의어(들):
WGW232P
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103209
NACRES:
NB.43
material
low-density polyethylene bottle
wide-neck
yellow polypropylene closure
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Azlon WGW232P
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
특징 및 장점
Precision jet tip for fine control
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)