주요 문서
DWKW242824-A
Wheaton® Dropping Bottle
natural bottle, capacity 10 mL, case of 1000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
natural bottle
포장
pkg of 1 packs
case of 1000
제조업체/상표
WHEATON® W242824-A
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Opthalmic, IVD Kits, Other
특징 및 장점
  • Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
  • White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
  • Dropper tip caps and tips sold separately
  • Packaged in cases of 100 or 1000
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)