material
wide-mouth clear soda-lime glass bottle
특징
without cap
포장
case of 12 ea
제조업체/상표
WHEATON® W217923
bottle diam. × H × W
(98 mm) (174 mm) (306 mm)
용량
(1,000 mL)
피팅
89-400 neck
89-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Standard clear wide mouth bottle. Ideal for general, small to large volume storage
특징 및 장점
- Available in larger bottle sizes
- Wide mouth / neck
- Clear, Type III soda-lime glass
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.