주요 문서
DWKBGE224P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 100 mL
동의어(들):
BGE224P
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
translucent high-density polyethylene
무균
non-sterile
특징
cap Plug
graduated
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Azlon
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ideal for storage of liquid and powder samples
특징 및 장점
Space saving square design
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)