주요 문서
DWKBDD340P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 1000 mL
동의어(들):
BDD340P
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
polymethylpentene
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Azlon
저장 조건
room temperature
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
특징 및 장점
Autoclavable to 150°C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)