주요 문서
DWKBDA224P
Azlon Straight-sided Beakers
graduated, polypropylene, capacity 100 mL
동의어(들):
BDA224P
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
특징
graduated
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Azlon
저장 조건
room temperature
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
특징 및 장점
Straight sided stackable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)