DWK986756
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
동의어(들):
986756
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
추천 제품
material
lips on vial transparent PET bottle
metal foil liner
white cap
특징
with cap
포장
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
제조업체/상표
WHEATON® 986756
bottle diam. × H × W
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
용량
(20 mL)
피팅
22-400 neck
22-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.