주요 문서
DWK986582
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined urea cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
동의어(들):
986582
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
특징
with cap
포장
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
제조업체/상표
WHEATON® 986582
bottle diam. × H × W
(28 mm) (61 mm) (387 mm)
용량
(20 mL)
피팅
22-400 neck
22-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)