material
red polypropylene cap
무균
non-sterile
포장
case of 500 ea
제조업체/상표
Kimble® 73662-20
캡 직경
(20 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
- Autoclavable
- Color coded
특징 및 장점
- Autoclavable
- Color coded
법적 정보
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.