특징
preconditioned (pre-scored)
포장
pkg of 144 ea
제조업체/상표
WHEATON® 651502
용량
1 mL
직경 × 높이
10 mm × 108 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Lyophilization
특징 및 장점
- Ideal for small volume lyophillization samples
- Pre-scored for easy opening</li><li>Heat sealed only
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
법적 정보
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.