설명
section size H 5 ft
특징
tubulation Silicone Tubing Assembly
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
WHEATON® 374314
wall thickness × I.D.
2.3 mm × 8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tubing can be supplied in two different versions depending on customer requirements. Supplied as a complete assembly comprising of a 1.5m (5 foot) section of silicone tubing, a borosilicate glass sinker, and a polypropylene delivery nozzle or as 7.62m (25 foot) bulk lengths of tubing supplied without any fittings. All tubing is supplied with a wall thickness of 2.3mm.
애플리케이션
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
특징 및 장점
- Bulk tubing also available
- Autoclavable
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.