주요 문서
DWK209125
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 32 mm × 69 mm, 20-410
동의어(들):
209125
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
amber bottle
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
포장
pkg of 72 ea
제조업체/상표
WHEATON® 209125
보틀 직경 × 높이
32 mm × 69 mm
용량
30 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Superior double seal closure for leak resistance
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)