주요 문서
D58600
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzylamine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
density
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
InChI key
IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2