분석
99%
양식
crystals
mp
69-71 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI key
DMIYKWPEFRFTPY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges