About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
208.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
solid
Quality Level
mp
122.5-124 °C (lit.)
SMILES string
OC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H
InChI key
SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant involved in:
- Oxidation with tert-butylhydroperoxide in water for synthesis of carboxylic acids and ketones
- Synthesis of tachykinin neurokinin-1 receptor antagonists
- Pauson-Khand reaction mechanism studies
- Mapping the active site of aziridination catalysts
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.