주요 문서
D151009
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethylbiphenyl
99%
동의어(들):
m,m′-Bitoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4C6H4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
182.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.594 (lit.)
bp
286 °C/713 mmHg (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
density
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1)-c2cccc(C)c2
InChI
1S/C14H14/c1-11-5-3-7-13(9-11)14-8-4-6-12(2)10-14/h3-10H,1-2H3
InChI key
GVEDOIATHPCYGS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)