주요 문서
D138800
Sigma-Aldrich
(Dimethylamino)acetaldehyde diethyl acetal
95%
동의어(들):
2,2-Diethoxy-N,N-dimethylethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5O)2CHCH2N(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
161.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(CN(C)C)OCC
InChI
1S/C8H19NO2/c1-5-10-8(11-6-2)7-9(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI key
SSFAUOAQOOISRQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
113.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
45 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)