D129801
2,4-Dimethoxyaniline
97%
동의어(들):
1-Amino-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxybenzenamine, 2,4-Dimethoxyphenylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
153.18
Beilstein:
638704
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
33-36 °C (lit.)
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(N)c(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-7(9)8(5-6)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
GEQNZVKIDIPGCO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves