D126802
1,3-Diisopropyl-2-thiourea
99%
동의어(들):
1,3-Bis(propan-2-yl)thiourea, 1,3-Di(propan-2-yl)thiourea, 1,3-Diisopropylthiourea, N,N′-Bis(1-methylethyl)thiourea, N,N′-Diisopropylthiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHNHCSNHCH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
99%
양식
powder
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)NC(=S)NC(C)C
InChI
1S/C7H16N2S/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)
InChI key
KREOCUNMMFZOOS-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
일반 설명
1,3-Diisopropyl-2-thiourea also known as 1,3-Diisopropylthiourea, is often used as a ligand in the synthesis of metal halide complexes.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges