주요 문서
CLS9944716X
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 19.0 mL
동의어(들):
culture tube, glass tubes, test tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom tube
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 1000
pack of 250
제조업체/상표
Corning 99447-16X
O.D. × L
16 mm × 150 mm
용량
19.0 mL
색상
clear
피팅
thread for 15-415
적합성
suitable for (culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Round bottom. Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps. Designed for both tissue culture and bacteriological work.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)