주요 문서
CLS986025
Pyrex® heavy-wall ignition tubes
O.D. × L 25 mm × 200 mm
동의어(들):
Corning® 9860
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
포장
case of 120
pack of 24 ea
제조업체/상표
Corning 9860-25
O.D. × L
25 mm × 200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rimless. Made of Code #7740 glass. Performs well when used continuously at temperatures up to 500 °C or for short periods to 600 °C.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)