material
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
나사산 크기
15-415
무균
non-sterile
포장
case of 288
pack of 96
제조업체/상표
Corning 9825-16XX
O.D. × L
16 mm × 150 mm
색상
clear
적합성
suitable for (culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Pyrex culture tubes are supplied with deep-form 18-415 GPI threaded phenolic caps to facilitate handling and sealing after autoclaving. Caps are fabricated from a special formula resistant to the effects of high temperatures and steam in autoclaving and are provided with a white rubber liner. The white enamel marking spot gives an excellent surface for pencil notations.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.