주요 문서
CLS88253424
Pyrex® bushing-type reducing adapter
female joint: ST/NS 34/45, male joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
glass adapter, glass adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
조인트
female joint: ST/NS34/45
male joint: ST/NS24/40
제조업체/상표
Corning 8825-3424
Corning 8825
재고 정보
not available in EU
길이
59 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Heavy walls for mechanical strength and heavy upper rim for good finger grip. Shorter than conventional type for more compact assemblies. Useful for attaching jointed thermometers.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)