material
borosilicate glass
conical bottom tube
무균
non-sterile
포장
case of 12
pack of 12
제조업체/상표
Corning 8120-12
O.D. × L
17 mm × 120 mm
용량
12 mL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Always use with correct sleeve or holder. Increased wall thickness for greater mechanical strength. Formed from borosilicate glass. Stress that glass can withstand is greatly decreased by surface flaws such as scratches, chips, and cracks.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.