material
glass
특징
class A
graduation
포장
pack of 2 ea
case of 6 ea
제조업체/상표
Corning 7103C-5
부피 측정 범위
5 mL
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Pyrex® volumetric pipettes (volume 5 mL) are calibrated to Class A tolerances in accordance with ASTM E-542 and ASTM E-969.
- Each pipette is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.
- These precision PYREX® volumetric pipettes are manufactured and calibrated "To Contain" (TC - bottom line) and "To Deliver" (TD - top line) to specifications for Class A volumetric ware.
- Color-coded markings are enameled onto the glass.
- Tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.