주요 문서
CLS69444L
Pyrex® rectangular chromatography jar
L × W × H 137 mm × 162 mm × 267 mm
동의어(들):
Corning® 6944
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Corning 6944-4L
길이 × 너비 × 높이
137 mm × 162 mm × 267 mm
용량
3.8 L
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ground to the close tolerances needed for tight cover fit. Jar edges are ground flat within 0.25mm. Covers are not supplied. Do not use heat, pressure or vacuum applications.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)