주요 문서
CLS694217L
Pyrex® cylindrical jar, plain
O.D. × H 305 mm × 305 mm
동의어(들):
lab jar, lab jars, laboratory jars, Corning® 6942
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
특징
cap: no
포장
case of 1 ea
pack of 1 ea
제조업체/상표
Corning 6942-17L
재고 정보
not available in EU (Not available in EU countries)
O.D. × H
305 mm × 305 mm
bottle neck diam.
305 mm
용량
17.0 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)