주요 문서
CLS6795170
Corning® Scholar 170 hot plate
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug, plate W × L 5 in. × 5 in.
동의어(들):
stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102406
NACRES:
NB.76
material
enameled steel plate
무균
non-sterile
제조업체/상표
Corning 6795-170
재고 정보
not available in EU
파라미터
25 °C temp. range (360 °C)
플레이트 너비 × 길이
5 in. × 5 in.
색상
none
관련 카테고리
일반 설명
White enameled steel top plate provides heat transfer up to 360°C. Dual heat shields dissipate heat and keep the case cool to the touch.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)