주요 문서
CLS6402250
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex jointed stopper, PTFE stopcock
동의어(들):
Corning® 6402
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
스톱콕 크기
4
마개 크기
22
제조업체/상표
Corning 6402-250
스템 O.D. × 길이
10 mm × 65 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Designed so that only PTFE and borosilicate glass are in contact with liquids or gases. Two sealing mechanisms are utilized. First, the tip of the PTFE body is "threaded down" into a glass seat. Second, an adjustable gland seal within PTFE body prevents leakage through the cap. No lubrication, O-rings, or retaining clips required.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)