주요 문서
CLS6383250
Pyrex® cylindrical separatory funnel, PTFE stopcock
동의어(들):
Corning® 6383
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
조인트
joint stopper22
제조업체/상표
Corning 6383-250
용량
250 mL
스톱콕 크기
2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Graduated, with ST Pyrex stopper and microfinish PTFE stopcock.
CLS6383A100 - does not include a stopper
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)