주요 문서
CLS6180100
Pyrex® fluted funnel, short stem
stem L 100 mm
동의어(들):
Corning® 6180
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Corning 6180-100
스템 길이
100 mm
스템 O.D.
8-9 mm
상부 I.D.
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)