주요 문서
CLS61500125
PYREXPLUS® narrow-mouth reagent bottle, with Pyrex® ST stopper, protective coating
capacity 125 mL
동의어(들):
Corning® 61500
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
마개 크기
19
특징
autoclavable
cap
제조업체/상표
Corning 61500-125
용량
125 mL
직경 × 높이
55 mm × 107.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Features a protective plastic coating that helps prevent glass from shattering and reduces any spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock. Bottle has a ground neck,
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)