주요 문서
CLS5641100
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 100 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
long
마개 크기
13
무균
non-sterile
특징
class B
closure type ST stopper
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 5641-100
tol. measuring range
0.16 mL
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)