주요 문서
CLS563010
Pyrex® volumetric micro flask, Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5630
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
long
마개 크기
9
무균
non-sterile
특징
class A
closure type ST stopper
포장
case of 12
제조업체/상표
Corning 5630-10
tol. measuring range
0.02 mL
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hexagonal base. Designed in accordance with recommendations of the Committee of Microchemical Apparatus, Analytical Division of ACS, Reference: ASTM 237.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)