material
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
조인트
joint stopper9
설명
without hose connection
무균
non-sterile
특징
closure type Rubber stopper
포장
pack of 1
case of 12
제조업체/상표
Corning 5320-2L
부피 측정 범위
600-2,000 mL
용량
2,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Blown in special molds to give maximum strength. Graduated to show approximate capacity.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.