주요 문서
CLS49502L
Pyrex® round-bottom vertical three neck distilling flask, with 24/40 joints
capacity 2,000 mL
동의어(들):
bottom flask, flask round, flask round bottom, Corning® 4950
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
조인트
joint ST/NS24/40
무균
non-sterile
특징
closure type Standard taper joint
포장
pack of 1
case of 4
제조업체/상표
Corning 4950-2L
용량
2,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)