주요 문서
CLS409000
Corning® PTFE-coated magnetic stir bar
L × O.D. 3 in. × 3/4 in.
동의어(들):
Corning stirrer accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122401
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
oval
제조업체/상표
Corning 409000
길이 × O.D.
3 in. × 3/4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These 2 x 3/8 inch (5.08 x 0.95 cm) Corning magnetic stir bars are Polytetrafluorethylene (PTFE)-coated for increased chemical resistance.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)