주요 문서
CLS401392
Corning® Modified Impeller Assembly (for use with probes) for Magnetically-Driven Proculture® Spinner Flask
fits flask, 8 L
동의어(들):
equipment replacement accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.43
material
stainless steel shaft
무균
non-sterile
특징
fits flask 8 L
제조업체/상표
Corning 401392
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stainless steel impeller shaft with dual bearing, modified impeller assembly for use in magnetically driven, 8L Proculture Spinner Flasks. Narrower impeller paddle design allows use with probes to create a small bioreactor.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)