CLS3832
Corning® 1536 well plates
low base, sterile
동의어(들):
1536 multiwell plate, 1536 well microplate, 1536 well microtiter plate, 1536 well plate, HTS plate, TC-treated plate, immunoassay plate, tissue-culture treated plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
black polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene plate
추천 제품
material
black polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene plate
무균
sterile
특징
lid
plate format: low base
포장
pkg of 10 ea
case of 50 ea
제조업체/상표
Corning 3832
최대 용적
12.5 μL
크기
1536 wells
작업 용적
8 μL
색상
clear
적합성
suitable for (fluorescent; luminescent assays)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning 1536 Well Plates
- 1536 well polystyrene plates
- Low background fluorescence, minimal light scatter and reduced crosstalk
- Excellent signal dynamic range due to low background fluorescence and enhanced signal intensity
- Opaque walls to prevent well-to-well crosstalk
- Flat well bottoms possess superior flatness -minimizes variability within a plate and between plates
- Round well bottoms for reduced air entrapment and improved CV′s and Z factor
- Raised well bottoms for high sensitivity
- Flood reservior on four sides to reduce instrument contamination
- Suitable for fluorescent and luminescent assays
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.