제품명
Pyrex® fritted disc, body diam. 35 mm, porosity 170-220 μm
제조업체/상표
Corning 33950-MEC
본체 지경
35 mm
직경
35 mm
공극 크기
170-220 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for use in Pyrex brand extractors, where it is desirable to weigh the material extracted or where paper thimbles may be attacked by the chemicals used.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.